ContactUsLinkComponent
Bouchons creux (Ø10mm) en caoutchouc naturel rouge forme conique Ø 19/17mm - hauteur totale 20mm - Ø total 27mm - dureté 50° shore A 1 * 100 Pce
Catalog # DENE2152027
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Bouchons creux (Ø10mm) en caoutchouc naturel rouge forme conique Ø 19/17mm - hauteur totale 20mm - Ø total 27mm - dureté 50° shore A 1 * 100 Pce
Catalog # DENE2152027
Supplier:  DEUTSCH NEUMANN
Frequently Bought Together