Hydroquinone USP
Poly pail, 2,5 kg
SPCMHY113-2.5KG
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
- :123-31-9
- :C₆H₄(OH)₂
- :MFCD00002339
- :110.11 g/mol
- :13,04833
- :285 °C (1013 hPa)
- :172 °C
- :1,332 g/cm³ (20 °C)
- :165 °C
- :Température ambiante
- :204-617-8
- :3077
- :9,III
- Assay:99% Min.
- Type de conditionnement:Poly pail
- Cdt:2,5 kg