Cholestérol NF
Fiber drum, 50 kg
N° de catalogue SPCMCH135-50KGBL
Fournisseur:   Spectrum Chemical
Cholestérol NF
N° de catalogue SPCMCH135-50KGBL
Fournisseur:  Spectrum Chemical
Numéro CAS:  57-88-5
Cholestérol NF
Fiber drum, 50 kg
Numéro CAS:  57-88-5
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 kg
Product Details & Documents
BSE/TSE statement (available upon request) Allergen statement (available upon request)
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP). 
BSE/TSE statement (available upon request)
Allergen statement (available upon request)
Caution: LIGHT SENSITIVE: Keep tightly closed in light-resistant containers.
Synonymes:  Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
  • Numéro CAS:57-88-5
  • Formule:C₂₇H₄₆O
  • Numéro MDL:MFCD00003646
  • Poids moléculaire:386.66 g/mol
  • Index Merck:13,02221
  • Point d'ébullition:360 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:147…150 °C
  • Densité:1,07 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-353-2
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • ASSAY (DRIED BASIS):
    95.0 - 102.0 %
  • MELTING RANGE:
    147° - 150°C
  • SPECIFIC ROTATION:
    -34° to -38°
  • SOLUBILITY IN ALCOHOL:
    No deposit or turbidity forms
  • ACIDITY:
    max 0.3 ml
  • LOSS ON DRYING:
    max 0.3%
  • RESIDUE ON IGNITION:
    max 0.1%
  • β-CHOLESTANOL (5a-CHOLESTAN-3β-ol,DIHYDROCHOLESTEROL):
    max 0.6 %
  • DESMOSTEROL:
    max 4%
  • LATHOSTEROL:
    max 2%
  • 24-DEHYDROLATHOSTEROL (5a-CHOLESTA-7,24 DIEN--3β-ol ):
    max 0.2 %
  • 4-METHYLCHOLEST-5-EN-3β-OL:
    max 0.5 %
  • TOTAL IMPURITIES INCLUDING RELATED STEROLS:
    max 5%
  • ELEMENTAL IMPURITIES:
    AS REPORTED
  • IDENTIFICATION (A):
    SPECTRUM MATCHES REFERENCE
  • IDENTIFICATION (B):
    -34° to -38°
  • IDENTIFICATION (C):
    147 - 150 °C
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fiber drum
  • Cdt:
    50 kg