SONOREX SUPER RK 100 H, 3,0 l, 230 V ( 10%) 50/60 Hz, dim.intr. 240x140x100mm, cuve acier inox, minuterie 1-15 ou en continue, c hauffage 30-80C, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W eff. 1 * 1 Pce
Catalog # BAND312-CH
Supplier: BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together