ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGIPLUS DL 102 H, bain à ultrasons, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, écran digital du temps, température et puissance, bouton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrôle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 °C, dim. intà 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND7180-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGIPLUS DL 102 H, bain à ultrasons, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, écran digital du temps, température et puissance, bouton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrôle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 °C, dim. intà 1 * 1 Pce
N° de catalogue BAND7180-GB
Fournisseur:  BANDELIN-ELECTRONIC
Frequently Bought Together