ContactUsLinkComponent
SONOREX DIGITEC DT 1050 CH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 600x500x300 mm 90,0 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 2400 W, HF puissance S 1 * 1 Pce
  BAND3271-GB
SONOREX DIGITEC DT 1050 CH, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 600x500x300 mm 90,0 l, cuve acier inox display di gital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 2400 W, HF puissance S 1 * 1 Pce
  BAND3271-GB
Frequently Bought Together