Conductivity cells, IDS
Cellule de conductivité, IDS, TetraCon® 925/LV, 4 cellules, type « fourchette », pour de faibles volumes + échantillons visqueux, compatibilité sans fil, TetraCon® 925/LV-P, 4 cellules, type « fourchette » (pour échantillons visqueux), compatibilité sans fil, 1 µS/cm - 2000 mS/cm, 0,469 cm-1, 0...+100 °C, Époxy, 15,3×120 mm, Raccord de connexion pour module AS/IDS-x ou module sans fil
N° de catalogue 665-0474
Fournisseur: WTW
Aller à :
Product Details & Documents
High quality, enhanced sensor technology combined with most up to date measurement electronics. For use with IDS meters.
- Intelligent: Sensors are automatically recognised by the meter, each sensor is individually identified
- Digital: Measurement signals are processed digitally, providing very accurate data
- IDS cells store their serial number and calibration records
- TetraCon® 925: 4-electrode measuring cell ideal for medium and high conductivity applications
- LR 925/01: Ideal for pure water and low conductivity applications
- TetraCon® 925/LV: Graphite 4-electrode cell for small volumes and viscous samples
The electrodes can provide the following data, shown on the screen of the digital meter:
- Model name
- Serial number
- Calibration status (+++, ++, +, -, blank)
- The calibration history includes the last 10 calibrations, including buffers used, mV values, etc.
: Diverses longueurs de câble disponibles.
Spécifications
- Conductivité:1 µS/cm - 2000 mS/cm
- Connexion:Raccord de connexion pour module AS/IDS-x ou module sans fil
- Ø×L:15,3×120 mm
- Type:TetraCon® 925/LV-P, 4 cellules, type « fourchette » (pour échantillons visqueux), compatibilité sans fil
- Désignation:Cellule de conductivité, IDS, TetraCon® 925/LV, 4 cellules, type « fourchette », pour de faibles volumes + échantillons visqueux, compatibilité sans fil
- Matière:Époxy
- Seq:05
- Température:0...+100 °C
- Constante de cellule:0,469 cm-1