ContactUsLinkComponent
Sac échantillonnage stérile pour salle blanche de 178 x 305 mm avec attache métallique à 1 fil plat et 1 fil rond. Clair. Produit avec double pochons, 25 sac par pochon. Le pochon externe est scellé à 5 cm du haut du pochon. Produit irradié Gamma. R 1 * 1.000 Pce
  LABPEFL-7012S-HP2
 :  LABPLAS
Sac échantillonnage stérile pour salle blanche de 178 x 305 mm avec attache métallique à 1 fil plat et 1 fil rond. Clair. Produit avec double pochons, 25 sac par pochon. Le pochon externe est scellé à 5 cm du haut du pochon. Produit irradié Gamma. R 1 * 1.000 Pce
  LABPEFL-7012S-HP2
 :  LABPLAS
Frequently Bought Together