Round handled needle holders
Round handled needle holders
Clamping length of 7 mm, Acier inoxydable, 125 mm, Straight, 0,6 mm
N° de catalogue FSCI12076-12
Marketsource
Fournisseur:   FINE SCIENCE TOOLS
Round handled needle holders
N° de catalogue FSCI12076-12
Fournisseur:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Round handled needle holders
Round handled needle holders
Clamping length of 7 mm, Acier inoxydable, 125 mm, Straight, 0,6 mm
Prix
257,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Clamping length of 7 mm
  • Longueur:
    125 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable
  • Seq:
    02
  • Tip width:
    0,6 mm
  • Tip shape:
    Straight