Cutters pour sac
Cutter pour sac
Catalog # MICRBC-01
Supplier: MICRONOVA
Jump to:
Product Details & Documents
Plastic cutters for opening raw material packages.
- Protection de lame rétractable automatique
- Pas de changement de lame : élimine toutes les lames desserrées
- Poignée ergonomique
- Disponible irradiés aux rayons gamma
Documents
Specifications
- Désignation:Cutter pour sac
- Seq:01