Test de coagulase
Test de coagulase
Test de coagulase, 3 ml, 10 Ampoul
N° de catalogue 673333ZL
Fournisseur:   VWR Chemicals
Test de coagulase
N° de catalogue 673333ZL
Fournisseur:  VWR Chemicals
Numéro CAS:  
Test de coagulase
Test de coagulase
Test de coagulase, 3 ml, 10 Ampoul
Numéro CAS:  
Prix
185,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 Ampul
Product Details & Documents
Test de confirmation pour les staphylocoques coagulase-positifs.
  • Formulé conformément à la norme ISO 6888-1
  • Peut être utilisé pour différencier Staphylococcus Aureus des staphylocoques à coagulase négative
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 Ampoul
  • Désignation:
    Test de coagulase, 3 ml
  • Cat. No.:
    673333ZL
  • Durée de conservation:
    1080 days (Ampoule)
  • Température de stockage:
    2...8 °C
Spécifications