Bistouris stériles à usage unique
N° 26
  233-0206
Bistouris stériles à usage unique
  233-0206
Bistouris stériles à usage unique
Bistouris stériles à usage unique
N° 26
17,40 €
1 * 10 ST
En acier inoxydable, manche en plastique.
  • Manche ergonomique
  • Coupe propre et nette grâce à la lame tranchante
 : En pochettes individuelles stériles.
  • Type:
    N° 26
  • Seq:
    26