ContactUsLinkComponent
Chaussure basse de sécurité VISTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 46 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue PARAVISTA7854/46
Fournisseur:  PARADE
Chaussure basse de sécurité VISTA noire mixte, EN ISO 20345 S1P embout acier inoxydable 200 joules, insert antiperforation non métallique 1100N, SRC, dessus maille synthétique et croûte de cuir, pointure 46 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue PARAVISTA7854/46
Fournisseur:  PARADE
Frequently Bought Together