Stand bases
Stand bases
315×200 mm, 4,0 kg
N° de catalogue USBE2015
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Stand bases
N° de catalogue USBE2015
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Stand bases
Stand bases
315×200 mm, 4,0 kg
Prix
152,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable. Support stable et antidérapant pour une grande variété d'applications. Avec un trou fileté M10 sur la face latérale et une base ajustable pour les surfaces irrégulières.
  • Pieds en caoutchouc pour une stabilité optimale
  • Surfaces lisses pour un nettoyage facile et rapide
  • Robustes
DIN 12892/55
Certifications: DIN 12892/55
Documents
Spécifications
  • L×l:
    315×200 mm
  • Poids:
    4,0 kg