ContactUsLinkComponent
Microscope inversé Primovert HD Cam avec caméra numérique HD IP 5 MP intégrée. Pour lumière transmise fond clair et contraste de phase avec objectifs 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 et condenseur 0.4 1 * 1 Pce
N° de catalogue ZEIS4912070004000
Fournisseur:  ZEISS
Microscope inversé Primovert HD Cam avec caméra numérique HD IP 5 MP intégrée. Pour lumière transmise fond clair et contraste de phase avec objectifs 4x Ph0, 10x Ph1, LD 20x Ph1, LD 40x Ph2 et condenseur 0.4 1 * 1 Pce
N° de catalogue ZEIS4912070004000
Fournisseur:  ZEISS
Frequently Bought Together