Multi-element noble metals standards, VHG
Multi-element noble metals standards, VHG
Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru, 100 mg/L, 20% HCl, 500 mL
N° de catalogue PROOVHG-SM40-500
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
Multi-element noble metals standards, VHG
N° de catalogue PROOVHG-SM40-500
Numéro CAS:  
Multi-element noble metals standards, VHG
Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru, 100 mg/L, 20% HCl, 500 mL
Numéro CAS:  
Prix
838,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Multi element standards for Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru at 100 µg/ml in 20% HCl.
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    100 mg/L
  • Matrice:
    20% HCl
  • Cdt:
    500 mL
  • Désignation:
    Noble metals standard: Au; Ir; Os; Pd; Pt; Re; Rh; Ru