Lames de microscope, Corning®
Lames polies, incolore, Verre, 75×50 mm
N° de catalogue CORN2947-75X50_72
Fournisseur: Corning
Aller à :
Product Details & Documents
Ces lames sont dépolies d'un côté, dépolies des deux côtés, ou pleines.
- Verre incolore pour une clarté renforcée
- Lames dépolies passées au jet de sable facilement inscriptibles et lisibles
- Chaque lame est inspectée afin de déceler des copeaux et des bords grossiers avant d'être expédiée
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Couleur:incolore
- Désignation:Lames polies
- L×l:75×50 mm
- Matière:Verre
- Seq:06