ContactUsLinkComponent
Sabot Boxer 21P CH avec bride ajustable et pivotante, unisexe, sans latex, autoclavable à 134°C, avec embout de protection 200J en acier, semelle antistatique, coloris blanc, double pointure 45/46. EN ISO 20345:2011 A E SRC 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue BSNCBX21PCHCMBN46
Fournisseur:  Basan
Sabot Boxer 21P CH avec bride ajustable et pivotante, unisexe, sans latex, autoclavable à 134°C, avec embout de protection 200J en acier, semelle antistatique, coloris blanc, double pointure 45/46. EN ISO 20345:2011 A E SRC 1 * 1 PAIRE
N° de catalogue BSNCBX21PCHCMBN46
Fournisseur:  Basan
Frequently Bought Together