Pinces de précision
Pinces de précision
Straight, 150 mm
Catalog # BOCH1611
Supplier:   BOCHEM
Pinces de précision
Catalog # BOCH1611
Supplier:  BOCHEM
Pinces de précision
Pinces de précision
Straight, 150 mm
Price
13,70 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable ¹⁸/₁₀, anti-magnétiques. Pinces extrêmement précises conçues pour une large gamme d'applications de laboratoire, de production, etc.
  • Extrémités extrêmement pointues, plates, non dentelées
Specifications
  • Type:
    Straight
  • Longueur:
    150 mm