Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable, 2 drawers, 900×516×590 mm
N° de catalogue KOTT315-00129
Fournisseur:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
N° de catalogue KOTT315-00129
Fournisseur:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable, 2 drawers, 900×516×590 mm

Prix
981,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Epoxy powder coated steel cabinets

  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Spécifications
  • Désignation:
    Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height and 1 drawer of 300 mm height, lockable
  • Seq:
    24
  • l×p×h:
    900×516×590 mm
  • Portes:
    2 drawers
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.