Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 4 drawer of 150 mm height, lockable, 4 drawers, 1200×516×740 mm
N° de catalogue KOTT315-00106
Fournisseur: KOETTERMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Spécifications
- Désignation:Mobile storage cabinet, with 4 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:51
- l×p×h:1200×516×740 mm
- Portes:4 drawers
- Cat. No.:KOTT315-00106
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



