Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 2 drawer of 150 mm height, 2 doors, 1200×516×740 mm
N° de catalogue KOTT315-00104
Fournisseur:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
N° de catalogue KOTT315-00104
Fournisseur:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets

Mobile storage cabinet, with 2 drawer of 150 mm height, 2 doors, 1200×516×740 mm

Prix
1 160,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Epoxy powder coated steel cabinets

  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Spécifications
  • Désignation:
    Mobile storage cabinet, with 2 drawer of 150 mm height
  • l×p×h:
    1200×516×740 mm
  • Portes:
    2 doors