Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable, 2 doors, 1200×516×740 mm
N° de catalogue KOTT315-00103
Fournisseur: KOETTERMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
- Optional locks
- Fitted with castors
- Removable shelves
Spécifications
- Désignation:Mobile storage cabinet, with 1 drawer of 150 mm height, lockable
- Seq:48
- l×p×h:1200×516×740 mm
- Portes:2 doors
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



