Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, lockable, 2 doors, 1200×516×590 mm
N° de catalogue KOTT315-00096
Fournisseur:   KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
N° de catalogue KOTT315-00096
Fournisseur:  KOETTERMANN
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinets
Mobile storage cabinet, lockable, 2 doors, 1200×516×590 mm
Prix
796,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Epoxy powder coated steel cabinets
  • Optional locks
  • Fitted with castors
  • Removable shelves
Spécifications
  • Désignation:
    Mobile storage cabinet, lockable
  • Seq:
    41
  • l×p×h:
    1200×516×590 mm
  • Portes:
    2 doors