pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
7,0, 500 ml
N° de catalogue BDHBBDH50460-500A
Fournisseur:   BDH US PRODUCED
pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
N° de catalogue BDHBBDH50460-500A
Fournisseur:  BDH US PRODUCED
Numéro CAS:  
pH Buffer Solution, VWR Chemicals BDH®
7,0, 500 ml
Numéro CAS:  
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    500 ml
  • Valeur pH:
    7,0