Liners d'injection Restek
Sans division Auto SYS, headspace, purge et trappe, 6,2 mm, 1,0 mm, 92,1 mm
N° de catalogue REST21273
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,2 mm
- Ø int.:1,0 mm
- Désignation:Sans division Auto SYS, headspace, purge et trappe
- Longueur:92,1 mm
- Seq:096