Liners d'injection Restek
Fente, avec laine, utilisation universelle, 6,3 mm, 4,0 mm, 78,5
N° de catalogue REST21079
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Fente, avec laine, utilisation universelle
- Longueur:78,5
- Seq:041