Liners d'injection Restek
Avec/Sans division, Siltek, avec laine, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes, 5,0 mm, 3,5 mm, 95 mm
N° de catalogue REST20956-213
Fournisseur: Restek
Aller à :
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Spécifications
- Ø ext.:5,0 mm
- Ø int.:3,5 mm
- Désignation:Avec/Sans division, Siltek, avec laine, utilisation universelle pour les analyses les plus courantes
- Longueur:95 mm
- Seq:071