Liners d'injection Restek
Avec/Sans division, avec laine, utilisation universelle pour analyses les plus courantes, 5,0 mm, 3,5 mm, 95 mm
Catalog # REST20956
Supplier: Restek
Jump to:
Product Details & Documents
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
Specifications
- Ø ext.:5,0 mm
- Ø int.:3,5 mm
- Désignation:Avec/Sans division, avec laine, utilisation universelle pour analyses les plus courantes
- Longueur:95 mm
- Seq:074