Liners d'injection Restek
Fente, Siltek, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673, 6,3 mm, 4,0 mm, 78,5 mm
REST20782-213
: Restek
These liners can be used with Agilent GCs.
Ø int. = Nominal diameter at syringe needle expulsion point
- Ø ext.:6,3 mm
- Ø int.:4,0 mm
- Désignation:Fente, Siltek, avec laine, utilisation universelle avec auto-échantillonneur Agilent 7673
- Longueur:78,5 mm
- Seq:002
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.