Vanadium (V) oxyde 99+%
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde 99+%
N° de catalogue ACRO450160250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1314-62-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- Numéro CAS:1314-62-1
- Formule:O₅V₂
- Numéro MDL:MFCD00011457
- Poids moléculaire:181.88 g/mol
- Point d'ébullition:1750 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:690 °C
- Densité:3,35 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Documents
ACRO45016
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Dark yellow Powder
- Assay:≥99.0 %
- Particle size:≤1.2 mm
- Chromium (Cr):≤0.1 %
- Iron (Fe):≤0.1 %
- Phosphorus (P):≤0.04 %
- Potassium (K):≤0.4 %
- Silicon (Si):≤0.06 %
- Sodium (Na):≤0.3 %
- Sulfur (S):≤0.07 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g