Vanadium (V) oxyde 99+%
Vanadium (V) oxyde 99+%
Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue ACRO450160010
Corrosif
Irritant
Santé
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde 99+%
N° de catalogue ACRO450160010
Numéro CAS:  1314-62-1
Vanadium (V) oxyde 99+%
Vanadium (V) oxyde 99+%
Flacon plastique, 1 kg
Numéro CAS:  1314-62-1
Prix
267,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • Numéro CAS:1314-62-1
  • Formule:O₅V₂
  • Numéro MDL:MFCD00011457
  • Poids moléculaire:181.88 g/mol
  • Point d'ébullition:1750 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:690 °C
  • Densité:3,35 g/cm³
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Dark yellow Powder
  • Assay:
    ≥99.0 %
  • Particle size:
    ≤1.2 mm
  • Chromium (Cr):
    ≤0.1 %
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 %
  • Phosphorus (P):
    ≤0.04 %
  • Potassium (K):
    ≤0.4 %
  • Silicon (Si):
    ≤0.06 %
  • Sodium (Na):
    ≤0.3 %
  • Sulfur (S):
    ≤0.07 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications