Acétone, grade Technique
Acétone, grade Technique
Plastic can, 25 L
N° de catalogue ACRO444150250
Irritant
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Acétone, grade Technique
N° de catalogue ACRO444150250
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  67-64-1
Acétone, grade Technique
Acétone, grade Technique
Plastic can, 25 L
Numéro CAS:  67-64-1
Prix
181,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 L
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • Numéro CAS:67-64-1
  • Formule:CH₃COCH₃
  • Numéro MDL:MFCD00008765
  • Poids moléculaire:58.08 g/mol
  • Point d'ébullition:56 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–95 °C
  • Densité:0,79 g/cm³
  • Point d'éclair:–20 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1090
  • ADR:3,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Refractive index:
    1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
  • Density:
    0.790 to 0.792 kg/l
  • GC:
    ≥98.5 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic can
  • Cdt:
    25 L
  • Cat. No.:
    ACRO444150250
  • Certification environnementale:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health
Spécifications