Acétone, grade Technique
Plastic drum, 5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Acétone, grade Technique
N° de catalogue ACRO444150050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 67-64-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
- Numéro CAS:67-64-1
- Formule:CH₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008765
- Poids moléculaire:58.08 g/mol
- Point d'ébullition:56 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–95 °C
- Densité:0,79 g/cm³
- Point d'éclair:–20 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1090
- ADR:3,II
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Refractive index:1.3580 to 1.3600 (20°C, 589 nm)
- Density:0.790 to 0.792 kg/l
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:5 L
- Cat. No.:ACRO444150050
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health