Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau

Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau

Flacon plastique, 1 kg
N° de catalogue ACRO420510010
Corrosif
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
N° de catalogue ACRO420510010
Numéro CAS:  75-59-2
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau
Tétraméthylammonium hydroxyde 10% dans l'eau

Flacon plastique, 1 kg

Numéro CAS:  75-59-2
Prix
183,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:75-59-2
  • Formule:C₄H₁₃NO
  • Numéro MDL:MFCD00008280
  • Poids moléculaire:91.15 g/mol
  • Point d'ébullition:110 °C (1013 hPa)
  • Densité:1 g/cm³
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-882-9
  • UN:1835
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1.016 g/cm³ (25 °C)

Documents

Spécifications

Résultats des tests de spécification

  • Appearance:
    Clear colorless Solution
  • Titration with HCl:
    9.5 to 10.5 %
  • Refractive index:
    1.6020 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
  • GC:
    ≥97.5 %

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.