Iode 99.8+% ACS
Flacon Verre, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Iode 99.8+% ACS
N° de catalogue ACRO423820025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7553-56-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Index Merck:13,05036
- Point d'ébullition:185 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:113 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:231-442-4
- UN:3495
- ADR:8,III
Documents
ACRO42382
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Grey Metallic spheres
- Titration Iodometric:≥99.8 %
- Non-volatile matter:≤0.01 %
- Chlorine and Bromine (as Cl):≤0.005 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 kg
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



