Phosphorochloridate de diéthyle 95%
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Phosphorochloridate de diéthyle 95%
N° de catalogue ACRO407240250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 814-49-3
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:814-49-3
- Formule:C₄H₁₀ClO₃P
- Numéro MDL:MFCD00009075
- Poids moléculaire:172.55 g/mol
- Point d'ébullition:81 °C (6 mmHg)
- Densité:1,19 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:212-396-4
- UN:2927
- ADR:6.1,I
Documents
ACRO40724
SDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless to light yellow Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
- GC:≥94 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g



