Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue 406090010.
Irritant
Corrosif
Inflammable
   Safer Human and Environmental Health
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Cyclohexanone 99+% ACS
N° de catalogue 406090010.
   Safer Human and Environmental Health
Numéro CAS:  108-94-1
Cyclohexanone 99+% ACS
Cyclohexanone 99+% ACS
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  108-94-1
Prix
79,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Pimelic Ketone
  • Numéro CAS:108-94-1
  • Formule:C₆H₁₀(=O)
  • Numéro MDL:MFCD00001625
  • Poids moléculaire:98.14 g/mol
  • Point d'ébullition:155 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–47 °C
  • Densité:0,947 g/cm³
  • Point d'éclair:43 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1915
  • ADR:3,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear viscous liquid
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.0 %
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.05 %
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Cat. No.:
    406090010.
  • Certification environnementale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Safer Human and Environmental Health