Triéthyle citrate 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
: Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Hydroxytricarballylic acid triethyl ester, Citric acid triethyl ester
- :77-93-0
- :C₁₂H₂₀O₇
- :MFCD00009201
- :276.29 g/mol
- :294 °C (760 mmHg)
- :–46 °C
- :1,136 g/cm³
- :151 °C
- :Température ambiante
- :201-070-7
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4400 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
- GC:≥98.5 %
- Color scale:≤50 APHA
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg