Sodium L(+)-ascorbate 99%
Sodium L(+)-ascorbate 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
N° de catalogue ACRO352680025
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium L(+)-ascorbate 99%
N° de catalogue ACRO352680025
Numéro CAS:  134-03-2
Sodium L(+)-ascorbate 99%
Sodium L(+)-ascorbate 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
Numéro CAS:  134-03-2
Prix
626,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
  • Numéro CAS:134-03-2
  • Formule:C₆H₇NaO₆
  • Numéro MDL:MFCD00082340
  • Poids moléculaire:198.11 g/mol
  • Point de fusion:219…221 °C (déc.)
  • Densité:1,799 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-126-1
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to yellow Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration Iodimetric:
    98.5 to 101.5 %
  • Solubility:
    (5% in water) Clear colorless to light yellow
  • Specific optical rotation:
    +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    2,5 kg