Ethidium bromure 95%, pur
Flacon Verre, 25 g
: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
- :1239-45-8
- :C₂₁H₂₀BrN₃
- :MFCD00011724
- :394.31 g/mol
- :13,04751
- :72 °C (0,1 -rr)
- :260…262 °C (déc.)
- :1,01 g/cm³ (20 °C)
- :>100 °C
- :Température ambiante
- :214-984-6
- :2811
- :6.1,I
- Appearance:Red to dark purple Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Argentometric:≥94 %
- Loss on drying:≤5.0 %
- Solubility:(1 % in water) Clear red
- pH:(1 % in water at 20°C) Approx. 4.5
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g