Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Flacon Verre, 1 kg
N° de catalogue ACRO206420010
Corrosif
Irritant
Santé
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
N° de catalogue ACRO206420010
Numéro CAS:  1314-62-1
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Vanadium (V) oxyde 99.6+%
Flacon Verre, 1 kg
Numéro CAS:  1314-62-1
Prix
275,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
  • Numéro CAS:1314-62-1
  • Formule:O₅V₂
  • Numéro MDL:MFCD00011457
  • Poids moléculaire:181.88 g/mol
  • Index Merck:13,09987
  • Point d'ébullition:1750 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:690 °C
  • Densité:3,35 g/cm³
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-239-8
  • UN:2862
  • ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Yellow to orange-brown Powder
  • Assay:
    ≥99.60 %
  • Chromium (Cr):
    ≤100 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤300 ppm
  • Potassium (K):
    ≤200 ppm
  • Silicon (Si):
    ≤200 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤200 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications