Pyrogallol 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
N° de catalogue ACRO164560025
Toxique
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Pyrogallol 99%
N° de catalogue ACRO164560025
Numéro CAS:  87-66-1
Pyrogallol 99%
Pyrogallol 99%
Flacon plastique, 2,5 kg
Numéro CAS:  87-66-1
Prix
1 320,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2,5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
  • Numéro CAS:87-66-1
  • Formule:C₆H₆O₃
  • Numéro MDL:MFCD00002192
  • Poids moléculaire:126.11 g/mol
  • Index Merck:13,08090
  • Point d'ébullition:309 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:131…135 °C
  • Densité:1,453 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-762-9
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    131 to 135 °C
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • HPLC:
    ≥98.5 %
  • Arsenic (As):
    ≤0.5 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤20 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤5 ppm
  • Potassium (K):
    ≤20 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤5 ppm
  • Nitrogen compounds (as N):
    ≤5 ppm
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    2,5 kg
Spécifications