Polysorbate 20
Plastic drum, 25 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 20
N° de catalogue ACRO233360250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 9005-64-5
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- Numéro CAS:9005-64-5
- Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- Numéro MDL:MFCD00165986
- Point d'ébullition:>100 °C (760 mmHg)
- Densité:1,1 g/cm³
- Point d'éclair:>150 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:500-018-3
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
- Water:≤3 %
- Dioxane:≤10 ppm
- Acid value:≤2 mg KOH/g
- Hydroxyl value:96 to 108 mg KOH/g
- Saponification value:40 to 50 mg KOH/g
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:25 L