Polysorbate 20
Flacon plastique, 5 L
N° de catalogue ACRO233360051
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Polysorbate 20
N° de catalogue ACRO233360051
Numéro CAS:  9005-64-5
Polysorbate 20
Polysorbate 20
Flacon plastique, 5 L
Numéro CAS:  9005-64-5
Prix
238,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • Numéro CAS:9005-64-5
  • Formule:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • Numéro MDL:MFCD00165986
  • Point d'ébullition:>100 °C (760 mmHg)
  • Densité:1,1 g/cm³
  • Point d'éclair:>150 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:500-018-3
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear to slightly hazy yellow to brown-yellow Viscous liquid (May develop some turbidity or precipitate)
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Refractive index:
    1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
  • Water:
    ≤3 %
  • Dioxane:
    ≤10 ppm
  • Acid value:
    ≤2 mg KOH/g
  • Hydroxyl value:
    96 to 108 mg KOH/g
  • Saponification value:
    40 to 50 mg KOH/g
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    5 L