Iode 99.5+% pour analyses
Flacon Verre, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Iode 99.5+% pour analyses
N° de catalogue ACRO212490250
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 7553-56-2
Aller à :
Product Details & Documents
- Numéro CAS:7553-56-2
- Formule:I₂
- Numéro MDL:MFCD00011355
- Poids moléculaire:253.81 g/mol
- Point d'ébullition:185 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:113 °C
- Densité:4,9 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:3495
- ADR:8,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Dark blue to black Glistening spheres
- Titration Iodometric:99.5 to 100.5 %
- Chlorine and Bromine (as Cl):≤0.005 %
- Calcium (Ca):≤10 ppm
- Copper (Cu):≤5 ppm
- Iron (Fe):≤50 ppm
- Lead (Pb):≤5 ppm
- Magnesium (Mg):≤5 ppm
- Potassium (K):≤50 ppm
- Sodium (Na):≤50 ppm
- Zinc (Zn):≤5 ppm
- Insoluble matter:Passes test
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:25 g