Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
Plastic drum, 10 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Tert-Butyle methyle oxyde 99%, pur
N° de catalogue ACRO177040100
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1634-04-4
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropane, Methyl-t-Butyl Ether
- Numéro CAS:1634-04-4
- Formule:(CH₃)₃COCH₃
- Numéro MDL:MFCD00008812
- Poids moléculaire:88.15 g/mol
- Index Merck:13,06059
- Point d'ébullition:54…56 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–110 °C
- Densité:0,7404 g/cm³
- Point d'éclair:–28 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:216-653-1
- UN:2398
- ADR:3,II
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3675 to 1.3695 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.01 % (Coulometric)
- GC:≥98.5 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:10 L
Spécifications
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



