Vanadium (V) oxyde 98+%
Flacon plastique, 2,5 kg
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Vanadium (V) oxyde 98+%
N° de catalogue ACRO207990025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 1314-62-1
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
- Numéro CAS:1314-62-1
- Formule:O₅V₂
- Numéro MDL:MFCD00011457
- Poids moléculaire:181.88 g/mol
- Index Merck:13,09987
- Point d'ébullition:1750 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:690 °C
- Densité:3,35 g/cm³
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-239-8
- UN:2862
- ADR:6.1,III
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Yellow to orange-brown Powder
- Assay:≥98.0 %
- Particle size:≤500 µm
- Chromium (Cr):≤200 ppm
- Iron (Fe):≤1000 ppm
- Silicon (Si):≤200 ppm
- Sodium oxide (Na2O):≤300 ppm
- Potassium oxide (K2O):≤300 ppm
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:2,5 kg