cis-4-Hydroxy-D(+)-proline 99%
Flacon Verre, 10 g
: (R)-(+)-cis-4-Hydroxyproline, cis-4-Hydroxy-D-proline, H-D-cis-Hyp-OH, H-cis-D-Hyp-OH, D(+)-cis-4-Hydroxyproline
- :2584-71-6
- :C₅H₉NO₃
- :MFCD00005252
- :131.13 g/mol
- :243 °C (déc.)
- :Température ambiante
- :219-963-5
- Appearance:White Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- TLC:≥98.5 %
- Specific optical rotation:+56° to +60° (24°C, 589 nm) (c=2, water)
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 g