D-(+)-Cellobiose 98%
D-(+)-Cellobiose 98%
Flacon Verre, 100 g
N° de catalogue ACRO108461000
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Cellobiose 98%
N° de catalogue ACRO108461000
Numéro CAS:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose 98%
D-(+)-Cellobiose 98%
Flacon Verre, 100 g
Numéro CAS:  528-50-7
Prix
366,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • Numéro CAS:528-50-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00136034
  • Poids moléculaire:342.30 g/mol
  • Point de fusion:239 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:208-436-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.5 % (K.F.)
  • Solubility:
    (5 % in water) Clear colorless
  • HPLC:
    ≥97.5 % (ELSD)
  • Specific optical rotation:
    +33° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, water) (after 15 h)
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 g